Dichtingen voor flens verbindingen
Leverancier: Lenz
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-0126EA 13.9 EUR
201-0126
Dichtingen voor flens verbindingen
Afdichtingen Mechanische afdichtingen
Wit PTFE.
  • Simple easy assembly and disassembly
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
For impermeable ball or flat flange connections.