Verbindingsstuk met DIN-schroefdraad en NS
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
01311419 01311424 01311429 01311814 01311819 01311824 01312519 01312524 01311829 01312514 01312529 01311414 01313229
275-1122EA 11.1 EUR
275-1122 275-1123 201-1641 201-1642 201-1643 201-1644 275-1129 275-1130 201-1645 201-1031 201-1646 201-1640 201-1647
Verbindingsstuk met DIN-schroefdraad en NS
Adapters Adapters met NS-verbindingen
DURAN®, borosilicaatglas, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Adapter met DIN-schroefdraad en genormaliseerde kernslijping.
DIN 12257