Adapter, Kegel/Schroefdraad
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ST51/13 ST52/13 ST54/13 ST54/24 ST53/13 ST51/18 ST53/18 ST53/24 ST52/18 ST52/24 ST54/18
201-0219EA 74.9 EUR
201-0219 201-0220 201-0698 201-0699 201-0697 201-0696 201-0252 201-0227 201-0225 201-0226 201-0228
Adapter, Kegel/Schroefdraad
Adapters Adapters met NS-verbindingen
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer. Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes etc.