Monsternamezakjes, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6255-0508 6255-0613 6255-0913 6255-0918
216-8122EA 41.2 EUR
216-8122 216-8123 216-8124 216-8125
Monsternamezakjes, Nalgene®
Zakken Monsterzakken
Uitermate geschikt voor kleine laboratoriumartikelen, botanische monsters en andere specimen. Niet aanbevolen voor opslag van vloeistoffen.
LDPE, 101 µm.
  • Sterk, transparant en waterbestendig
  • Voorzien van zware ritssluiting