Binddraad voor afvalzakken
Leverancier: Bel-Art Products, a part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SP Bel-Art
129-1025EA 204 EUR
129-1025
Binddraad voor afvalzakken
Spanbanden
Strong twist tie bag closures easier to use than string or rubber bands. Made of soft, copper-tinned, annealed iron wire sealed in extruded virgin vinyl.
  • Geschikt voor gebruik in een autoclaaf of vriezer
  • Voor temperaturen tussen -45 en +121 °C
Ideal to bundle hard-to-handle items like rods, wires or tubes.