VWR®, ongevaarlijke afvalzakken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-0022EA 340 EUR
129-0022 129-0023
VWR®, ongevaarlijke afvalzakken
Zakken Afvalzakken
Stevige zakken, ideaal voor het afvoeren van ongevaarlijk afval dat eerst moet worden geautoclaveerd. PP, 50 µm, dikwandig, transparant, met schrijfveld.
  • Autoclaveerbaar tot 121 °C
  • Uiterst scheurbestendig en schokvast
  • Speciaal gelaste naden verkleinen de kans op lekkage
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Certificaten: De zakken voldoen aan de 165-gram-norm voor perforatiebestendigheid, zoals beschreven in ASTM D1709-98.