VWR®, Biohazard tassen, PP
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-0024EA 146 EUR
129-0024 129-0025 129-0027 129-1564
VWR®, Biohazard tassen, PP
Zakken Afvalzakken
Stevige zakken, ideaal voor het afvoeren van biologisch gevaarlijk afval dat eerst geautoclaveerd moet worden. Compleet met draadsluitingen die uitzetting van de zak en ventilatie tijdens het koelen mogelijk maken. Zeer goed bestand tegen scheuren en gaatjes. Verkrijgbaar als transparante zakken zonder temperatuurindicator, of oranje met temperatuurindicator. PP, 50 µm dik, met label 'Biohazard'.
  • Autoclaveerbaar tot 135 °C
  • De nuttige temperatuurindicatortekst is wit voor het autoclaveren en daarna zwart
  • 'Inhoud is geautoclaveerd' geeft aan dat de autoclaaf