VWR®, autoclaveerbare zakken
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129-0018EA 464 EUR
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570 129-1571 129-1572
VWR®, autoclaveerbare zakken
Zakken Afvalzakken
Stevige, temperatuurbestendige zakken, ideaal voor het afvoeren van gevaarlijk afval dat eerst geautoclaveerd moet worden. Ook te gebruiken voor het autoclaveren van andere producten. Compleet geleverd met sealdraden. PP, 37,5 µm of 50 µm dik, transparant.
  • Transparante zak
  • Autoclaveerbaar tot 135 °C
  • Zeer goed bestand tegen scheuren en stoten