Zakken, biologisch gevaarlijk materiaal, B-veilig
Leverancier: Alpha Packaging
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
121-072 121-073 121-027 121-028 121-029
129-0351EA 50.5 EUR
129-0351 129-0352 129-0339 129-0340 129-0341
Zakken, biologisch gevaarlijk materiaal, B-veilig
Zakken Afvalzakken
Biohazard bags in PE, 125 µm (500 gauge), yellow.
  • Voor zwaar gebruik
  • Bedrukt met pictogram voor biologisch gevaarlijk materiaal en de tekst 'Biohazard: Danger of Infection' (Biologisch gevaarlijk materiaal, gevaar voor infectie) en 'Burn Without Opening' (Verbranden zonder openen) op de twee grootste zakken
  • Waarschuwing in het Engels, Frans en Duits