Afvalzakken, Biohazard
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 140 EUR
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Afvalzakken, Biohazard
Zakken Afvalzakken
Ideale oplossing voor het veilig afvoeren van gebruikte pipetten, petrischalen, cultuurplaten, membraanfilters en meer.
  • Doorzichtig, met sterilisatie-indicatorplaatje
  • Kan worden geautoclaveerd bij maximaal 135 °C en daarna afgevoerd
  • Bedrukt met de standaard waarschuwing voor biologisch gevaarlijk materiaal en met de procedures voor voorzorgsmaatregelen in vier talen
PP, 40 µm dik, transparant.
Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.
Certificaten: Voldoet aan of overschrijdt DART-impacttestvereisten van 165More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable