Bekers, hoge vorm, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211161704 211162409 211162906 211163602 211164101 211164804 211165303 211165406 211166308 211166805
213-1154EA 6 EUR
213-1154 213-1155 213-1156 213-1157 213-1158 213-1159 213-1160 213-1161 213-1162 213-1163
Bekers, hoge vorm, DURAN®
Bekers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Met graduatie voor inhoudsindicatie en schrijfveld.
Met opgedrukte traceercode (lot-aanduiding).
ISO 3819.