Bekers, Philips, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
211412904 211413609 211414408
213-0254EA 29 EUR
213-0254 213-0214 213-0215
Bekers, Philips, DURAN®
Bekers
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met tuit.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Dikwandig, met opgedrukte schaalverdelingen en schrijfveld.