Bekers, lage vorm
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1822 1824 1821 1823 1825 1826 1827 818 819
213-1632EA 4.4 EUR
213-1632 213-1634 213-1631 213-1633 213-1641 213-1636 213-1643 213-1644 213-1645
Bekers, lage vorm
Bekers
PP, zeer transparant.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 121 °C (20 minuten), langer gebruik bij 100 °C
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging
Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik. Met tuit en eenvoudig af te lezen blauwe schaalverdeling.
ISO 7056
Certificaten: ISO 7056.