Maatbekers met handvat
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L51/3A L51/8 L51/10
213-5105EA 145 EUR
213-5105 213-5115 213-5120
Maatbekers met handvat
Bekers
Porselein, wit geglazuurd behalve de onderzijde.
  • Uitzonderlijke chemische bestendigheid
  • Zeer goede thermische bestendigheid
  • Robuuste, zware uitvoering
Cilindrisch, met tuit. Met zeer makkelijk leesbare graduatie aan de binnenzijde. Etiket met het nominale volume aan de buitenzijde van de maatbeker.