Maatbekers met handvat
Leverancier: VITLAB
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 6.1 EUR
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Maatbekers met handvat
Bekers
PP, zeer transparant.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 121 °C (20 minuten), langer gebruik 100 °C
  • Gladde oppervlakken voor snelle en eenvoudige reiniging
Ideaal voor algemeen laboratoriumgebruik en voor een groot aantal andere toepassingen. Met blauwe reliëfgraduatie.
Voedselveilige producten acc. EG-Richtlijn nr 10/2011.