Maatcilinders, conisch, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3673-0004 3673-0008 3673-0016 3673-0032
NALG3673-0004EA 25.7 EUR
NALG3673-0004 213-0259 213-0260 213-0261
Maatcilinders, conisch, Nalgene®
Cilinders Maatcilinders
PMP, transparant.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Onbreekbaar, autoclaveerbaar
  • Het volume van de vloeistof kan eenvoudig afgelezen worden omdat er geen meniscus wordt gevormd
Ideaal voor farmaceutische toepassingen. Maatverdeling in ml en oz. Met achthoekige voet voor betere stabiliteit, en tuit.
Certificaten: Voldoet aan de volume- en nauwkeurigheidsvereisten van ASTM E1094.