Conische maatbekers
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
422 423 424 425
213-8010EA 8 EUR
213-8010 213-8011 213-8012 213-8013
Conische maatbekers
Cilinders Maatcilinders
Transparant PP.
  • Uitzonderlijke chemische bestendigheid
  • Autoclaveerbaar
  • Vloeistofvolume is makkelijk af te lezen
Ideaal voor een breed scala aan toepassingen. Met ingegoten schaalverdeling. Brede onderkant voor extra stabiliteit.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable