Afvalbakken voor biologisch gevaarlijk afval, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6370-0004 6370-0005 6370-0015
129-1178EA 286 EUR
129-1178 129-3607 113-2802
Afvalbakken voor biologisch gevaarlijk afval, Nalgene®
Bakken Afvalbakken
PP.
  • Poortopening in sluiting voor eenvoudig met één hand verwijderen van materialen Minder blootstelling aan besmettelijk afval
  • Sterilisatie in één stap: autoclaveerbare zak hoeft niet te worden verwijderd
  • Lekvrije constructie zijkant en onderkant
Autoclaveerbare afvalcontainers voor secundaire insluiting van biologisch afval zoals naalden. Geschikt voor autoclaveerbare zakken van standaardformaat. Bestand tegen roesten, deuken of doorboren. Rood universeel pictogram voor biologisch gevaarlijk materiaal.
Comply with US OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogens.
Certificaten: Voldoet aan US OSHA-norm 29 CFR deel 1910.1030 voor gebruik als bescherming tegen pathogenen in het bloed.