VWR®, wegwerpweegschuitjes
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-0097EA 42 EUR
611-0097 611-9184 611-9185 611-9186 611-9187 611-9188 611-9189 611-9190 611-9191 611-9192 611-9161 611-9162 611-1993 611-1994 611-1995 611-1996
VWR®, wegwerpweegschuitjes
Schuitjes Weegschuitjes
Polystyreen, ruit.
  • De brede, vlakke onderzijde voorkomt omvallen
  • Bestand tegen temperaturen tot maximaal 70 °C
Deze flexibele schuitjes hebben een glad oppervlak voor nauwkeurig gieten met minimaal monsterverlies. Ideaal voor gebruik in combinatie met magnetrons en vochtigheidsbalansen.
Verpakking: Ze worden geproduceerd en verpakt in plastic zakken in een cleanroom.