VWR®, Weegschuitjes met schenkhals
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
611-9163EA 77 EUR
611-9163 611-9164 611-9165 611-3116 611-3117 611-3118
VWR®, Weegschuitjes met schenkhals
Schuitjes Weegschuitjes
Polystyreen.
  • Vlakke onderzijde voorkomt omvallen
  • Bestand tegen temperaturen tot maximaal 70 °C
  • Maximaliseer de terugwinning van meestal zeer dure chemicaliën
  • Biologisch inert en bestand tegen verdunde en zwakke zuren, waterige oplossingen, alcohol en basen
Dankzij het schenktuitontwerp kunnen monsters gemakkelijk worden uitgegoten zonder het schuitje te verbuigen. Deze schuitjes met vlakke bodem zijn vervaardigd van 0,3 mm dik polystyreen voor optimale sterkte, stabiliteit en hantering.
De antistatische uitvoeringen helpen het risico vanMore Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable