Haakmof
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2431 2432 2430NEU
241-7242EA 12.8 EUR
241-7242 241-0382 USBE2430NEU
Haakmof
Klemmen Statiefkoppelingen
Klemschroeven van plastic / metalen.
  • Voor staven tot max. 13 mm
  • Hoek: 90°