Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Leverancier: BOCHEM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5303 5363
241-7185EA 61.2 EUR
241-7185 241-7186
Statiefkoppelingen voor frames, 90°
Klemmen Statiefkoppelingen
Voor staven tot 13 mm.
  • Hoek: 90°
  • Met hartschroeven