VWR®, Bossheads
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
241-0131EA 118 EUR
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR®, Bossheads
Klemmen Statiefkoppelingen
Voor het monteren van staven met een diameter van 8, 12, 13, 16 en 21 mm.
  • Licht, robuust ontwerp
  • Bossheads openen volledig, waardoor ze direct op de gewenste positie op elke stang kunnen worden vastgezet
  • Vergrendel op hun plaats met een Labomeca® inbussleutel (optioneel, 241-0053)
*Wanneer een staafkoppelstuk van 8 mm is vastgezet op een Duralumin-staaf, kan het koppelstuk niet worden bewogen door een rotatiekracht <3 nm.
**Wanneer een staafkoppelstuk van 8 aan 12 mm is vastgezet op een Duralumin-staaf, kan het koppelstuk niet worden bewogen door een rotatiekracht <6 nm.
***Wanneer een staafkoppelstuk van 16 mm is vastgezet op een Duralumin-staaf, kan het koppelstuk niet worden bewogen door een rotatiekracht <25 nm.