Spuitfles
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
144190 144180
215-0110EA 60.6 EUR
215-0110 215-2320
Spuitfles
Flessen Flessen met verstuiver
HDPE, wit.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Goede temperatuurbestendigheid
  • Robuust, gemakkelijk, stabiel
Afgifte van een fijne nevel tot een gespoten straal door aan de sproeikop te draaien.