Bronflessen, smalle hals, PPCO, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2221-0010 2221-0020
216-8681EA 40.4 EUR
216-8681 216-8682
Bronflessen, smalle hals, PPCO, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
PPCO, doorschijnend, met witte PP-schroefdop.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van −20 tot +121 °C, autoclaveerbaar
  • Lekvrij
Large handle makes carrying easier while wearing rubber gloves for safe handling of corrosive liquids. Opening offset to one side for easy, precise pouring.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Milieu certificering NAR Certificate of Retirement