Carboys, narrow neck, PC, with screw cap, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2251-0020 2251-0050
216-8781EA 171 EUR
216-8781 216-8782
Carboys, narrow neck, PC, with screw cap, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
Transparant PC, met witte PP-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Temperatuurbestendig van ‒100 tot +135 °C, autoclaveerbaar
  • Licht en robuust, met graduatie
Kan in alle situaties worden gebruikt. Uitermate geschikt voor de productie van grote hoeveelheden voedings- en kweekbodems, en dan met name voor culturen waarvoor licht nodig is, zoals algen. Uitermate geschikt voor de opslag en afgifte van reagentia en gedistilleerd water. Kan worden gebruikt in koelruimten en bij temperaturen onder nul.
Conduct large-volume media and culture preparation with these polycarbonate Nalgene Clearboys, particularly when visual inspection is required. This polycarbonate Clearboy is durable and safer than glass, autoclavable for sterile applications and ideal for refrigerated or frozen storage of aqueous solutions such as sterile water, aqueous reagents and media.
Leveringsinformatie: Includes polypropylene closure and TPE gasket.