Flessen met brede hals en schroefdop
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1640 1642
216-2301EA 28.1 EUR
216-2301 216-2302
Flessen met brede hals en schroefdop
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend HDPE, met blauwe schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot +80 °C (kortstondig tot +120 °C)
  • Zeer stevig, met dikke wand, insteekdop en diepere sluiting
Ideaal voor het opslaan van poeders, pasta's en vloeistoffen. Gemakkelijk vullen en doseren. Inclusief handgreep. Conform de FDA-normen voor voedselcontact.