Carboys, brede hals met schroefsluiting en aftapkraan, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
216-4411EA 355 EUR
216-4411 216-8772 216-8792 216-8771 216-8791
Carboys, brede hals met schroefsluiting en aftapkraan, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
PP, translucent with white PP screw cap and PP spigot with TPE seal, or PC, clear with white PP screw cap and PP spigot with TPE seal.
  • PP: zeer goede chemische bestendigheid, ideaal voor opslag, transport en dosering van oplossingen, kweekmedia en gedistilleerd water/PC: goede chemische bestendigheid, ideaal voor opslag, transport en dosering van gesteriliseerd water, standaardreagentia en kweekmedia
  • PP: bestand tegen temperaturen van –10 tot +135 °C, autoclaveerbaar/PC: bestand tegen temperaturen van –100 tot +135 °C, autoclaveerbaar
  • Lekvrije sluiting
Brede hals om gemakkelijk te vullen en te reiningen. De schroefdraad van de aftapkraan is uit één stuk gegoten met de tank, niet aangelast, zodat het geheel duurzamer en lekbestendiger is. Met schaalverdeling.