Vullingen met smalle hals, LDPE, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2220-0010 2220-0020
216-4398EA 34.7 EUR
216-4398 216-4399
Vullingen met smalle hals, LDPE, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
LDPE, transparant, met witte PP-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van −100 tot +80 °C
  • Lekvrije sluiting
Grote handgreep zodat dragen met rubberen handschoenen eenvoudiger is voor veilig hanteren van corrosieve vloeistoffen. Opening iets naar opzij geplaatst om eenvoudig en nauwkeurig te kunnen uitgieten.