Voorraad- en doseerflessen met schroefdop en aftapkraan
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1660 1662 1664 1666
216-5745EA 42.6 EUR
216-5745 216-5744 216-5746 216-5747
Voorraad- en doseerflessen met schroefdop en aftapkraan
Flessen Doseerflessen
Doorschijnend HDPE, met blauwe schroefdop en nauwsluitende aftapkraan.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 80 °C (kortstondig tot 120 °C)
  • Zeer stevig, met dikke wand en diepere sluiting met insteekafdichting voor een verbeterde lekvrije werking
Uitermate geschikt voor de opslag en afgifte van vloeistoffen. Ook aanbevolen voor gebruik als bezinkvat. Voorzien van een handvat (twee handvatten voor de formaten 25 en 50 L).