Afzuigflessen, voor zwaar gebruik, met afsluitkraan, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BNP05A BNP10A BNP20A
215-3161EA 80.5 EUR
215-3161 215-3162 215-3163
Afzuigflessen, voor zwaar gebruik, met afsluitkraan, Azlon®
Flessen Doseerflessen
PP, achthoekig met witte schroefdop en afsluitkraan voor zwaar gebruik.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Autoclaveerbaar bij +121 °C*
  • Gemakkelijk te vullen en leeg te gieten dankzij de smalle opening
Eenvoudig te plaatsen en efficiënt te gebruiken op een werkblad dankzij de unieke vorm. Voorzien van een geïntegreerd handvat en een ingegoten schaalverdeling om eenvoudig en snel het volume af te kunnen lezen. Doppen hebben ingegoten boorgeleiders voor eenvoudige plaatsing van sondes en invoerlijnen. Lekvrije afsluitkraan voor zwaar gebruik wordt geopend en gesloten met een kwartslag draai.
* sluitingen en afsluitkranen moeten verwijderd worden voor het autoclaveren.