Centrifugeerflessen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
525-2313EA 60.5 EUR
525-2313 525-2335 525-2336 525-2314 525-2315 525-2316 525-2361 525-2341 525-2331 525-2311 525-2333
Centrifugeerflessen, Nalgene®
Flessen Centrifugeerflessen
Met schroefdop.
Wanneer de flessen van 250 ml in de Sorvall GSA rotor worden gebruikt, gebruik dan adapter 525-2300. Bij nominale maximumtoerentallen zijn dopafdichtingen vereist; zie 525-2913, 525-2914 of 525-2915.
Wanneer de flessen van 250 ml in de Sorvall GSA rotor worden gebruikt, gebruik dan adapter 525-2300. Bij nominale maximumtoerentallen zijn dopafdichtingen vereist; zie 525-2913, 525-2914 of 525-2915.
PPCO
Doorschijnend, autoclaveerbaar. Uitstekende chemische bestendigheid.
Bestand tot max. 13200×g voor 250 ml, 4800×g voor 500 ml en 7100×g voor 1000 ml.
  • Bestand tot max. 13.200×g voor 250 ml, 4800×g voor 500 ml en 7100×g voor 1000 ml
HDPE
Doorschijnend.
Bestand tegen temperaturen tot –100 °C en krachten tot max. 8000×g.
PC
Transparant, autoclaveerbaar.
Bestand tot max. 27500×g voor 250 ml, 13700×g voor 500 ml en 7100×g voor 1000 ml.
FEP
Doorschijnend, autoclaveerbaar. Bestand tegen zuren, basen en oplosmiddelen. Uitstekend voor chloroform- en fenolextracties.
Bestand tegen temperaturen van –100 tot +150 °C en krachten tot max. 4000×g.
  • Bestand tegen temperaturen tot –100 °C en krachten tot max. 8000×g
Transparant, autoclaveerbaar.
  • Bestand tot max. 27 500×g voor 250 ml, 13 700×g voor 500 ml en 7100×g voor 1000 ml
Doorschijnend, autoclaveerbaar. Bestand tegen zuren, basen en oplosmiddelen. Uitstekend voor chloroform- en fenolextracties.