Centrifugeflessen, PC/PPCO, met schroefdop, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3140-0250 3140-0500 3141-0250 3141-0500
525-2472EA 135 EUR
525-2472 525-0047 525-2371 525-2373
Centrifugeflessen, PC/PPCO, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Centrifugeerflessen
PC / PPCO, brede hals, met PP-schroefdop met siliconedichting, autoclaveerbaar.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Bestand tot max. 27 500 ×g voor 250 ml en 13 700 ×g voor 500 ml
  • Wanneer de fles van 250 ml in de Sorvall GSA rotor wordt gebruikt, moet adapter 525-2300 worden gebruikt