Dropping Flessen, LDPE, type Ranvier
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
388 389 391 392 393
215-9110EA 6.4 EUR
215-9110 215-9115 215-9120 215-9125 215-9130
Dropping Flessen, LDPE, type Ranvier
Flessen Druppelflessen
LDPE, doorschijnend met rode polyethyleen schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot max. +80 °C
  • Lekvrij
Flessen met druppelpipet en rubberen speen.