Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2411-0015 2411-0030 2411-0060 2411-0125 2411-0250
215-7871EA 39.2 EUR
215-7871 215-7872 215-7873 215-7874 215-7875
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Flessen Druppelflessen
LDPE, met druppelsluiting en PP-dop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 80 °C
  • Aanhangende sluitdop kan niet kwijtraken.
  • Lekvrij
Geeft alleen afzonderlijke druppels af. Gemakkelijk te vullen.