Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2752-9025 2752-9050 2752-9125
215-1061EA 53.9 EUR
215-1061 215-1062 215-1063
Druppelflessen, LDPE, Nalgene®
Flessen Druppelflessen
Transparant LDPE, met kleurcodering (rood, groen, blauw, wit en geel), PP-schroefdoppen en LDPE-doseertip.
  • Goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot 80 °C
  • De tip met druppelcontrole klikt stevig op zijn plaats, de druppels worden afzonderlijk gedoseerd
  • Flexibel, dus eenvoudig te hanteren, lekvrij
  • Doseert druppels van 40 µl (gebaseerd op water, viscositeit beïnvloedt druppelgrootte)
Identificatie van reagens is zeer gemakkelijk met de schroefdoppen in diverse kleuren. Deze druppelflessen zorgen voor een betrouwbare, reproduceerbare dosering van reagentia en andere vloeistoffen. Ze zijn een zeer goed alternatief voor pipetten of andere conventionele doseerinstrumenten. Ze zijn geschikt voor de meeste biotechnologische, diagnostische en farmaceutische toepassingen.