Druppelfles, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
215-7861EA 76.3 EUR
215-7861
Druppelfles, Nalgene®
Flessen Druppelflessen
PTFE/FEP, met ETFE-druppelslot en dop.
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 150 °C, autoclaveerbaar
  • Aanhangende sluitdop kan niet kwijtraken
Geschikt voor het druppelen van bijna alle chemicaliën.