Hybridisatieflessen, WHEATON®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
805000 805001 805003 805007 805011 805015 805021 805027 805031
732-4600EA 123 EUR
732-4600 732-4601 732-4602 732-4603 732-4604 732-4605 732-4607 732-4609 732-4610
Hybridisatieflessen, WHEATON®
Flessen Hybridisatieflessen en -buisjes
Borosilicaat-glasflessen, PBT-doppen bekleed met PTFE/siliconen.
  • Vijf flesformaten voor een keur aan membraanformaten
  • De flessen passen in de meeste standaard-hybridisatieovens
  • Zware, 3,2 mm dikke wanden voor extra veiligheid
  • Er zijn flessen met een veiligheidscoating, een sterke, slipvrije kunststof laag die de kans op breuken of blootstelling aan gevaarlijke stoffen verkleint
  • Er is een acrylrek waarin maximaal zes hybridisatieflessen veilig kunnen worden vervoerd of opgeslagen
Handig bij het blotten van nucleïnezuren en eiwitten volgens procedures die weinig sonderingsoplossing vergen. Geen geknoei met zakken meer - met deze flessen schenkt u hybridisatie- en uitwasoplossingen snel in en uit.