Jerrycans, gefluoreerd, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2242-0025 2242-0050
216-8511EA 98.1 EUR
216-8511 216-8512
Jerrycans, gefluoreerd, Nalgene®
Flessen Jerrycans
HDPE, gefluoreerd, met gefluoreerde PP-schroefdop.
  • Resistent tegen de meeste zuren, alkalische verbindingen en agressieve organische oplosmiddelen
  • Hittebestendig van –100 tot +120 °C
  • Stabiel, robuust ontwerp met ingegoten maatverdeling in gallons en liters, lekvrij
Verbeterde retentie-eigenschappen en verminderde absorptie en penetratie van oplosmiddelen dankzij het gefluoreerd binnen- en buitenoppervlak. Fluorering verbetert de duurzaamheid van de jerrycan en vermindert verlies als gevolg van permeatie. Wijde voet en laag zwaartepunt zorgen voor eenMore Product Information