Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
DS2213-0020 DS2213-0050
216-5101EA 212 EUR
216-5101 216-5102
Carboys, wide neck, PC, Clearboy™, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
Transparant PC, met witte PP-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Thermische bestendigheid van −135 tot +135 °C, autoclaveerbaar
  • Licht, uitstekende schokbestendigheid, lekvrij
Ideaal voor de opslag van vaste stoffen en gebruik onder extreme temperaturen. Brede opening (90 mm Ø) om gemakkelijk te vullen, te schenken en eenvoudig te reiningen. Gekalibreerde schaalverdeling in gallons en liters. Stevige roestvrijstalen handgreep.