Carboys, brede hals, rechthoekig met kraan, HDPE, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2320-0020 2320-0050 2321-0020 2321-0050 2322-0020 2322-0050
216-8611EA 141 EUR
216-8611 216-8612 216-8631 216-8632 216-8651 216-8652
Carboys, brede hals, rechthoekig met kraan, HDPE, Nalgene®
Flessen Voorraadflessen
HDPE, doorzichtig, PPCO, doorzichtig of PC, transparant.
  • HDPE: Good chemical resistance/PPCO: Very good chemical resistance/PC: Good chemical resistance
  • HDPE: Heat resistant up to 120 °C/PPCO: Heat resistant up to 121 °C, autoclavable/PC: Heat resistant up to 135 °C, autoclavable
  • Leakproof closure
Met witte PP schroefdop en PP afsluitkraan. Ruimtebesparende rechthoekige vorm. Gekalibreerde schaalverdeling in gallons en liters. Brede opening om gemakkelijk te vullen, te schenken en eenvoudig te reinigen. Stevige roestvrijstalen handgreep. De van PC vervaardigde tank (hittebestendig tot 135 °C) is speciaal geschikt voor gebruik in vries- en koelruimten.