Cultuurmediaflessen, vierkant, steriel, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
342040-0650 342044-0125 342044-0650 342044-1000 342040-0250 842040-0650 842040-1000 842040-0125
215-1847EA 0 EUR
215-1847 215-1849 215-1850 215-1851 392-0378 392-0381 392-0397 NALG842040-0125
Cultuurmediaflessen, vierkant, steriel, Nalgene®
Flessen Mediumflessen
PET, helder, met schroefdraad of compleet met witte HDPE-schroefdoppen.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van −40 tot +70 °C
  • Breukbestendig, geschikt voor luchtvracht, lekvrije sluiting
Lichte breukbestendige flessen met voortreffelijke gasdiffusie-eigenschappen voor het opslaan en transporteren van vloeibare media, bufferoplossingen en serums. Flessen en doppen zijn met gammastraling gesteriliseerd en pyrogeenvrij. Ze zijn niet cytotoxisch. Met reliëfmaatstreepjes en inwendige afdichtring voor gebruik met manipulatieveiligeMore Product Information