VWR®, Flessen, smalle hals, rond, LDPE, met schroefdoppen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-5637EA 11.4 EUR
215-5637 215-5638 215-5639 215-5640 215-5641 215-5642
VWR®, Flessen, smalle hals, rond, LDPE, met schroefdoppen
Flessen Kunststof flessen
LDPE doorschijnend. Uitstekend voor monstername, opslag en transport van vloeistoffen.
  • Lekvrij, stevig en veelzijdig
  • Samendrukbaar, uitstekend geschikt als druppelfles of spuitfles
  • Met graduatie in reliëf
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904