Flessen, smalle hals met schroefdraad, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-1538EA 35.35 EUR
SCOT218013602Z SCOT218016308Z 215-1538 SCOT218012409Z 215-1539 215-2427 215-1536 215-1537 215-1534 215-2425 215-2426 215-1535 SCOT218014401Z 215-1532 215-1533 215-1541 215-1542 215-1540 215-3295 SCOT218015406Z
Flessen, smalle hals met schroefdraad, DURAN®
Flessen Glazen flessen
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, zonder schroefdop.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Rond, met graduatie en DIN-schroefdraad. Zonder gietring en schroefdop.
Met opgedrukte traceercode (lot-aanduiding).
*Met speciaal gevormde glazen rand voor beter uitgieten, geen extra uitgietring.
**Ringvormige versterking bij de kraag van de fles maakt de vulhoogte van de nominale inhoud zichtbaar.
Certificaten: ISO 4796-1