Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2015-0030 2015-0060 2015-0125 2015-1000 2015-0250 2015-0500 2015-2000
215-7601EA 51.2 EUR
215-7601 215-7602 215-7603 215-7606 215-7604 215-7605 215-7607
Nalgene® Bottles, Narrow Neck, Square, PC, with Screw Caps
Flessen Kunststof flessen
Transparant PC, met PP-schroefdop.
  • Robuust, stootbestendig, licht
  • Hittebestendig tot 135 °C, autoclaveerbaar
  • Lekvrij
Ideaal voor het opslaan van waterige oplossingen en voor kortstondige opslag van cultuurmedia. De maat 2000 ml heeft een geïntegreerd handvat om hem makkelijker te kunnen hanteren.
Made only from high-quality, laboratory-grade, plastic materials for dependably low leachables and extractables. Excellent clarity helps easily identify content levels.
Molded in graduations for ease in dispensing. 2 L size has molded-in handgrips toMore Product Information