Flessen, smalle hals, rond, FEP, met schroefdoppen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1600-0004 1600-0008 1600-0016 1600-0032 1600-0064 1600-0002 1600-0001
215-7123EA 83.1 EUR
215-7123 215-7124 215-7125 215-7126 215-7127 215-3695 215-7121
Flessen, smalle hals, rond, FEP, met schroefdoppen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
FEP, doorschijnend, met ETFE-schroefdop.
  • Hoogste chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen van −105 tot +150 °C, lekvrij
  • Autoclaveerbaar
De flessen met de hoogste chemische bestendigheid en corrosiebestendigheid. Geschikt voor toepassingen bij hoge en lage temperaturen, sporenanalyses en voor vele soorten werk met organische solventen. Geschikt voor gebruik in cleanrooms en voor analyse en opslag.