Flessen, smalle hals, rond, LDPE, met schroefdoppen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2003-0001 2003-0002 2003-0004 2003-0008 2003-0016 2003-0032 2003-9025 2003-9050
215-7524EA 13.5 EUR
215-7524 215-7525 215-7526 215-7528 215-7530 215-7531 215-7522 215-7523
Flessen, smalle hals, rond, LDPE, met schroefdoppen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
LDPE, doorschijnend, met PP-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot +80 °C
  • Zeer geschikt voor sporenanalyse
  • Flexibeler en beter bestand tegen schokken dan HDPE-flessen, lekvrij
Ideaal voor het opslaan en verzenden van vloeistoffen.