Flessen, smalle hals, rond, HDPE, deeltjesarm, IP2, met schroefdoppen, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
382099-0250 382099-0500 382099-1000
215-1271EA 41.8 EUR
215-1271 215-1272 215-1279
Flessen, smalle hals, rond, HDPE, deeltjesarm, IP2, met schroefdoppen, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE, doorschijnend, met PP-schroefdop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Schroefdop gemonteerd geleverd op de fles
  • Lekvrij
Flessen met een gemiddelde van minder dan 30 deeltjes per ml bij 0,3 µm en meer. Uitstekend geschikt voor het opslaan van zeer zuivere chemicaliën. Product met een kwaliteitscertificaat dat betekent dat het apparaat is getest en in overeenstemming met Nalgene®-specificaties is bevonden. IP 2-flessen met lage deeltjesafgifte kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften voor klanten die hun eigen combinatieverpakkingMore Product Information