Verpakkingsflessen, smalle hals met schroefdraad, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
362089-0001 362089-0004 362089-0002 362089-0008 362089-0016 362089-0032
215-1234EA 522 EUR
215-1234 215-1235 215-1587 215-1588 215-1589 215-1590
Verpakkingsflessen, smalle hals met schroefdraad, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
HDPE, translucent.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Flessen en sluitingen voldoen aan de eisen van 21CFR177.1520 voor gebruik voor voedsel en dranken, USP-klasse VI
  • Geleverd zonder sluitingen; lekvrije afdichting met sluitingen 215-1597/215-1252/215-1598/215-1611/215-1236/215-1247/215-1613
Economical and robust bottles for storing and transporting liquids.