Flessen, smalle hals met schroefdoppen, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BNL0060PN BNL0500P BNL1000P BNL0030PN BNL0150PN
215-0522EA 21.7 EUR
215-0522 215-0525 215-0526 215-4058 215-3108
Flessen, smalle hals met schroefdoppen, Azlon®
Flessen Kunststof flessen
Doorschijnend LDPE, met PP-schroefdop
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • More flexible and more impact resistant than HDPE bottles
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904